4-Aminosmørsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: GABA, γ-Aminobutyric acid
OR01972-100G OR01972-500G
APOSOR01972-100GEA 676 DKK
APOSOR01972-100G APOSOR01972-500G
4-Aminosmørsyre
4-Aminosmørsyre
Formel: C₄H₉NO₂
Molekylvægt: 103.12 g/mol
Kogepunkt: 248
Smeltepunkt: 195 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008226
CAS-nummer: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429