2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01967-1G OR01967-250MG
APOSOR01967-1GEA 2360 DKK
APOSOR01967-1G APOSOR01967-250MG
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-methoxy-1,3-benzoxazole
Formel: C₉H₈ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836173
CAS-nummer: 63842-21-7