3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01965-1G OR01965-5G
APOSOR01965-1GEA 393 DKK
APOSOR01965-1G APOSOR01965-5G
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
3-Amino-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Smeltepunkt: 151…153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234273
CAS-nummer: 14543-43-2