6-Hydroxy-m-anisidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-methoxyphenol
OR01962-1G OR01962-5G
APOSOR01962-1GEA 164 DKK
APOSOR01962-1G APOSOR01962-5G
6-Hydroxy-m-anisidine
6-Hydroxy-m-anisidine
Formel: C₇H₉NO₂
Molekylvægt: 139.16 g/mol
Smeltepunkt: 135…140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06616911
CAS-nummer: 20734-76-3