Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01961-1G OR01961-250MG OR01961-5G
APOSOR01961-1GEA 1010 DKK
APOSOR01961-1G APOSOR01961-250MG APOSOR01961-5G
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-(methylamino)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₀N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06251745
CAS-nummer: 57250-86-9