4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01959-1G OR01959-5G OR01959-10G
APOSOR01959-1GEA 164 DKK
APOSOR01959-1G APOSOR01959-5G APOSOR01959-10G
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
4,5-Dichloro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₃
Smeltepunkt: 69…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836170
CAS-nummer: 39224-65-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III