5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01956-1G OR01956-250MG
APOSOR01956-1GEA 1640 DKK
APOSOR01956-1G APOSOR01956-250MG
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836168
CAS-nummer: 1000017-93-5