N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 1-methyl-1H-indole-6-carboxylate, Methyl 1-Methylindole-6-carboxylate
OR0195-1G OR0195-5G OR0195-10G
APOSOR0195-1GEA 164 DKK
APOSOR0195-1G APOSOR0195-5G APOSOR0195-10G
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester 98%
N-Methylindole-6-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekylvægt: 189.22 g/mol
Smeltepunkt: 90…93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06245515
CAS-nummer: 1204-32-6