1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01940-100G OR01940-25G OR01940-5G
APOSOR01940-100GEA 8060 DKK
APOSOR01940-100G APOSOR01940-25G APOSOR01940-5G
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2,6-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀Cl₃N₅
Smeltepunkt: 228…231 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 42823-15-4