Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR019341-5G OR019341-100G OR019341-25G
APOSOR019341-5GEA 164 DKK
APOSOR019341-5G APOSOR019341-100G APOSOR019341-25G
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Kogepunkt: 90 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00233452
CAS-nummer: 5744-40-1