Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-formylbenzoate dimethyl acetal
OR0192-1G OR0192-5G OR0192-25G
APOSOR0192-1GEA 1470 DKK
APOSOR0192-1G APOSOR0192-5G APOSOR0192-25G
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate 95+%
Methyl-4-(dimethoxymethyl)benzoate
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molekylvægt: 210.229 g/mol
Kogepunkt: 144 °C/2.25mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 42228-16-0