N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: tert-Butyl (4-bromo-2-methylphenyl)carbamate, tert-Butyl 4-bromo-2-methylphenylcarbamate, 4-Bromo-2-methylaniline, N-BOC protected
OR018874-25G OR018874-5G
APOSOR018874-25GEA 1350 DKK
APOSOR018874-25G APOSOR018874-5G
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
N-Boc-4-bromo-2-methylaniline
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Smeltepunkt: 159…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01765429
CAS-nummer: 306937-14-4