4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR018832-1G OR018832-5G
APOSOR018832-1GEA 513 DKK
APOSOR018832-1G APOSOR018832-5G
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde 95+%
4-(Benzyloxy)-3-chlorobenzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
Smeltepunkt: 70…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00831645
CAS-nummer: 66422-84-2