3-Hydroxy-1-butin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-But-3-yn-2-ol, (±)-3-Hydroxy-1-butyne
OR01834-25G OR01834-1G OR01834-5G OR01834-10G OR01834-50G
APOSOR01834-25GEA 752 DKK
APOSOR01834-25G APOSOR01834-1G APOSOR01834-5G APOSOR01834-10G APOSOR01834-50G
3-Hydroxy-1-butin
(±)-3-Butyne-2-ol
Formel: C₄H₆O
Kogepunkt: 108…110 °C
Massefylde: 0,894 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004541
CAS-nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
UN nummer: 2929
ADR: 6.1+3,II