6-Bromnicotinsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0182-25G OR0182-5G OR0182-100G
APOSOR0182-25GEA 305 DKK
APOSOR0182-25G APOSOR0182-5G APOSOR0182-100G
6-Bromnicotinsyre
6-Bromnicotinsyre
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 179…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01927100
CAS-nummer: 6311-35-9