1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR01800-1G OR01800-250MG OR01800-5G
APOSOR01800-1GEA 1290 DKK
APOSOR01800-1G APOSOR01800-250MG APOSOR01800-5G
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₇H₃ClN₂OS
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01764004
CAS-nummer: 321309-32-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,III