2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0179-1G OR0179-5G OR0179-25G
APOSOR0179-1GEA 1390 DKK
APOSOR0179-1G APOSOR0179-5G APOSOR0179-25G
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride 95+%
2-Phenoxy-N-methylethylamine hydrochloride
Formel: C₉H₁₄ClNO
Smeltepunkt: 174…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00460774
CAS-nummer: 85262-76-6