Ethyl-4-methylbenzoylformate, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(4-methylphenyl)glyoxylate, Ethyl 4-Methylbenzoylformate
OR017808-1G OR017808-5G
APOSOR017808-1GEA 513 DKK
APOSOR017808-1G APOSOR017808-5G
Ethyl-4-methylbenzoylformate, Technical Grade
Ethyl-4-methylbenzoylformate
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Kogepunkt: 90…92 °C/0,2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01311169
CAS-nummer: 5524-56-1