Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR0173-1G OR0173-5G
APOSOR0173-1GEA 2140 DKK
APOSOR0173-1G APOSOR0173-5G
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride 95+%
Methyl-2-(piperidin-4-ylsulphonyl)benzoate hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₈ClNO₄S
Molekylvægt: 319.81 g/mol
Smeltepunkt: 225…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115825
CAS-nummer: 849035-95-6