Ethyl 2,6-dichlorbenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR017267-1G OR017267-25G OR017267-5G
APOSOR017267-1GEA 262 DKK
APOSOR017267-1G APOSOR017267-25G APOSOR017267-5G
Ethyl 2,6-dichlorbenzoat
Ethyl 2,6-dichlorbenzoat
Formel: C₉H₈Cl₂O₂
Kogepunkt: 264…265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01313702
CAS-nummer: 81055-73-4