3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01717-1G OR01717-5G
APOSOR01717-1GEA 1010 DKK
APOSOR01717-1G APOSOR01717-5G
3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
3,4-Dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepine-2,5-dione
Formel: C₉H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 327…328 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00111349
CAS-nummer: 5118-94-5