Methyl(4-aminophenyl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl-(4-aminophenyl)acetate, Methyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR0171-1G
OR0171-5G
APOSOR0171-1GEA
164
DKK
APOSOR0171-1G
APOSOR0171-5G
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Methyl(4-aminophenyl)acetate
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekylvægt: 165.19 g/mol Kogepunkt: 96…100 °C/0.1mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06200783 CAS-nummer: 39552-81-3 |