tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR017082-1G OR017082-10G
APOSOR017082-1GEA 828 DKK
APOSOR017082-1G APOSOR017082-10G
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Formel: C₉H₁₆N₄O₂S
Smeltepunkt: 169…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570587
CAS-nummer: 519056-65-6