Tetrabutylammonium chlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01703-100G OR01703-1KG OR01703-500G
APOSOR01703-100GEA 327 DKK
APOSOR01703-100G APOSOR01703-1KG APOSOR01703-500G
Tetrabutylammonium chlorid
Tetrabutylammonium chlorid
Formel: C₁₆H₃₆ClN
Smeltepunkt: 70 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011635
CAS-nummer: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7