a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01701-1G OR01701-250MG
APOSOR01701-1GEA 2440 DKK
APOSOR01701-1G APOSOR01701-250MG
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide 97%
a-Tosyl(4-bromobenzyl)isocyanide
Formel: C₁₅H₁₂BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 655254-61-8