N-Cbz-L-asparagine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR01678-100G OR01678-25G OR01678-500G
APOSOR01678-100GEA 480 DKK
APOSOR01678-100G APOSOR01678-25G APOSOR01678-500G
N-Cbz-L-asparagine 97%
N-Cbz-L-asparagine
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₅
Smeltepunkt: 160…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008035
CAS-nummer: 2304-96-3