2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2-(Benzylimino)diethanol
OR01671-10G OR01671-1G OR01671-5G
APOSOR01671-10GEA 1040 DKK
APOSOR01671-10G APOSOR01671-1G APOSOR01671-5G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol
Formel: C₁₁H₁₇NO₂
Molekylvægt: 195.26 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020587
CAS-nummer: 101-32-6
EINECS: 202-934-6