3-Bromisonicotinsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0167-25G OR0167-5G OR0167-100G
APOSOR0167-25GEA 339 DKK
APOSOR0167-25G APOSOR0167-5G APOSOR0167-100G
3-Bromisonicotinsyre 98%
3-Bromisonicotinsyre
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 234…238 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040944
CAS-nummer: 13959-02-9