5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 654 DKK
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formel: C₁₀H₁₄O₃
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221068
CAS-nummer: 38422-62-7