4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01646-1G OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA 2730 DKK
APOSOR01646-1G APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, Technical Grade
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅BrClNO₂S
Molekylvægt: 340.67 g/mol
Smeltepunkt: 279…283 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116083
CAS-nummer: 226400-32-4