(S)-(+)-2-Aminosmørsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01636-100G OR01636-25G OR01636-5G
APOSOR01636-100GEA 273 DKK
APOSOR01636-100G APOSOR01636-25G APOSOR01636-5G
(S)-(+)-2-Aminosmørsyre
(S)-(+)-2-Aminosmørsyre
Formel: C₄H₉NO₂
Smeltepunkt: 280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064415
CAS-nummer: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3