1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01633-1G OR01633-5G
APOSOR01633-1GEA 7190 DKK
APOSOR01633-1G APOSOR01633-5G
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
1,6-Naphthyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07366468
CAS-nummer: 1017793-59-7