Terephthalamic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 186 DKK
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Formel: C₈H₇NO₃
Smeltepunkt: >330 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025482
CAS-nummer: 6051-43-0