2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Pyridin-2-yl)ethanol
OR01623-1G OR01623-250MG OR01623-5G
APOSOR01623-1GEA 218 DKK
APOSOR01623-1G APOSOR01623-250MG APOSOR01623-5G
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.1525 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245419
CAS-nummer: 18728-61-5