3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01607-1G OR01607-5G OR01607-10G
APOSOR01607-1GEA 414 DKK
APOSOR01607-1G APOSOR01607-5G APOSOR01607-10G
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
3-Chloroadamantane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₅ClO₂
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167831
CAS-nummer: 34859-74-0