2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01602-1G OR01602-5G OR01602-10G
APOSOR01602-1GEA 600 DKK
APOSOR01602-1G APOSOR01602-5G APOSOR01602-10G
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde 96%
2,6-Dichloropyridine-4-carboxaldehyde
Formel: C₆H₃Cl₂NO
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00124816
CAS-nummer: 113293-70-2