2-Nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Nitrophenol
OR01570-25G OR01570-5G
APOSOR01570-25GEA 349 DKK
APOSOR01570-25G APOSOR01570-5G
2-Nitrophenol
2-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
Kogepunkt: 214…216 °C
Smeltepunkt: 44…48 °C
Massefylde: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011688
CAS-nummer: 88-75-5
UN nummer: 1663
ADR: 6.1,III