Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01549-1G OR01549-5G
APOSOR01549-1GEA 0 DKK
APOSOR01549-1G APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245377
CAS-nummer: 274-95-3