4-Ethynylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01516-1G OR01516-25G OR01516-5G
APOSOR01516-1GEA 164 DKK
APOSOR01516-1G APOSOR01516-25G APOSOR01516-5G
4-Ethynylbenzaldehyde 97%
4-Ethynylbenzaldehyde
Formel: C₉H₆O
Smeltepunkt: 89…95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664348
CAS-nummer: 63697-96-1