3-Ethynylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01515-1G OR01515-5G OR01515-10G
APOSOR01515-1GEA 600 DKK
APOSOR01515-1G APOSOR01515-5G APOSOR01515-10G
3-Ethynylbenzaldehyde 97%
3-Ethynylbenzaldehyde
Formel: C₉H₆O
Smeltepunkt: 75…80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06245349
CAS-nummer: 77123-56-9