ω-Brom-2,4-dimethylacetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanone, α-Bromo-2,4-dimethylacetophenone, 2-Bromo-2',4'-dimethylacetophenone
OR015117-1G OR015117-5G OR015117-25G
APOSOR015117-1GEA 273 DKK
APOSOR015117-1G APOSOR015117-5G APOSOR015117-25G
ω-Brom-2,4-dimethylacetophenon 97%
ω-Brom-2,4-dimethylacetophenon
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Smeltepunkt: 43…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017872
CAS-nummer: 26346-85-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III