3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 3480 DKK
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₆H₅NO₂
Kogepunkt: 96…100 °C/30mmHg
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06245505
CAS-nummer: 1849-55-4