4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 7680 DKK
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formel: C₆H₁₃NO₃S
Kogepunkt: 197 °C/ 1mmHg
Smeltepunkt: 73…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00106415
CAS-nummer: 26475-62-7