2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR015021-250MG OR015021-1G
APOSOR015021-250MGEA 197 DKK
APOSOR015021-250MG APOSOR015021-1G
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07798642
CAS-nummer: 909186-56-7