7-Bromochroman-4-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR015010-1G OR015010-5G
APOSOR015010-1GEA 183 DKK
APOSOR015010-1G APOSOR015010-5G
7-Bromochroman-4-one
7-Bromochroman-4-one
Formel: C₉H₇BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09744055
CAS-nummer: 18442-22-3