3,4-Dichlorphenyl isocyanat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 709 DKK
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
3,4-Dichlorphenyl isocyanat 97%
3,4-Dichlorphenyl isocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃Cl₂NO
Kogepunkt: 118…120 °C
Smeltepunkt: 40…44 °C
Flammepunkt: 123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002017
CAS-nummer: 102-36-3
UN nummer: 2250
ADR: 6.1,II