2-Chlor-4-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 818 DKK
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Chlor-4-nitroanilin 98%
2-Chlor-4-nitroanilin
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molekylvægt: 172.57 g/mol
Kogepunkt: 326
Smeltepunkt: 108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007665
CAS-nummer: 121-87-9
UN nummer: 2237
ADR: 6.1 III