4,6-Dichlorsalicylaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR014996-1G OR014996-5G
APOSOR014996-1GEA 205 DKK
APOSOR014996-1G APOSOR014996-5G
4,6-Dichlorsalicylaldehyd 98%
4,6-Dichlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Smeltepunkt: 50…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016590
CAS-nummer: 78443-72-8