2-Anilinonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 393 DKK
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128791
CAS-nummer: 16344-24-4