(S)-(+)-Camptothecin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 208 DKK
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Formel: C₂₀H₁₆N₂O₄
Smeltepunkt: 260 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00081076
CAS-nummer: 7689-03-4
UN nummer: 1544
ADR: 6.1,III